SAB5702556
Anti-IRF2 Antibody, clone 8M2N4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
IRF-2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8M2N4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
50 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.05 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
PHWRKRNIEGKQYLSNMGTRGSYLLPGMASFVTSNKPDLQVTIKEESNPVPYNSSWPPFQDLPLSSSMTPASSSSRPDRETRASVIKKTSDITQARVKSC
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IRF2(3660)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1