SAB5702518
Anti-Desmoglein 3 Antibody, clone 1T1D5, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CDHF6, PVA
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
1T1D5, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
145 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
0.8 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
TLSGSQGASALSTSGSVQPAVSIPDPLQHGNYLVTETYSASGSLVQPSTAGFDPLLTQNVIVTERVICPISSVPGNLAGPTQLRGSHTMLCTEDPCSRLI
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DSG3(1830)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)