SAB5702494
Anti-DDAH1 Antibody, clone 1Q5F6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
DDAH, DDAH-1, DDAHI, HEL-S-16
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
1Q5F6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
37 kDa
Speziesreaktivität
human, rat
Konzentration
0.3 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
IAIGSSESAQKALKIMQQMSDHRYDKLTVPDDIAANCIYLNIPNKGHVLLHRTPEEYPESAKVYEKLKDHMLIPVSMSELEKVDGLLTCCSVLINKKVDS
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DDAH1(23576)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1