SAB5702458
Anti-SUZ12 Antibody, clone 1M3V2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CHET9, JJAZ1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
1M3V2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
83 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.37 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MAPQKHGGGGGGGSGPSAGSGGGGFGGSAAVAAATASGGKSGGGSCGGGGSYSASSSSSAAAAAGAAVLPVKKPKMEHVQADHELFLQAFEKPTQI
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SUZ12(23512)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)