SAB5702449
Anti-NEDD4 Antibody, clone 7R0M4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
NEDD4-1, RPF1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7R0M4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
120 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.60 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
GDVDVNDWREHTKYKNGYSANHQVIQWFWKAVLMMDSEKRIRLLQFVTGTSRVPMNGFAELYGSNGPQSFTVEQWGTPEKLPRAHTCFNRLDLPPYESFEE
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NEDD4(4734)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1