SAB5702435
Anti-PDIA6 Antibody, clone 2Q1L1, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ERP5, P5, TXNDC7
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2Q1L1, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
54 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
2mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MALLVLGLVSCTFFLAVNGLYSSSDDVIELTPSNFNREVIQSDSLWLVEFYAPWCGHCQRLTPEWKKAATALKDVVKVGAVDADKHHSLGGQYGVQGFPT
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDIA6(10130)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1