SAB5702410
Anti-Purinergic Receptor P2Y6 Antibody, clone 4I8C9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
P2Y6
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4I8C9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
42 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.58 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
VAQERRGKAARMAVVVAAAFAISFLPFHITKTAYLAVRSTPGVPCTVLEAFAAAYKGTRPFASANSVLDPILFYFTQKKFRRRPHELLQKLTAKWQRQGR
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... P2RY6(5031)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)