SAB5702404
Anti-BMP15 Antibody, clone 6K5C3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
GDF9B, ODG2, POF4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6K5C3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
50 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.31 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
LHPFQISFRQLGWDHWIIAPPFYTPNYCKGTCLRVLRDGLNSPNHAIIQNLINQLVDQSVPRPSCVPYKYVPISVLMIEANGSILYKEYEGMIAESCTCR
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BMP15(9210)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)