SAB5702374
Anti-RPA70/RPA1 Antibody, clone 5R7S3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
HSSB, MST075, REPA1, RF-A, RP-A, RPA70
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5R7S3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
70 kDa
Speziesreaktivität
human, rat
Konzentration
0.55 mg/mL
Methode(n)
ChIP: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MVGQLSEGAIAAIMQKGDTNIKPILQVINIRPITTGNSPPRYRLLMSDGLNTLSSFMLATQLNPLVEEEQLSSNCVCQIHRFIVNTLKDGRRVVILMELE
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RPA1(6117)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)