SAB5702329
Anti-ADAMTS13 Antibody, clone 7B2Z8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ADAM-TS13, ADAMTS-13, C9orf8, VWFCP, vWF-CP
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7B2Z8, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
190 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
2 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
LSPGAPLKGRPPSPGFQRQRQRQRRAAGGILHLELLVAVGPDVFQAHQEDTERYVLTNLNIGAELLRDPSLGAQFRVHLVKMVILTEPEGAPNITANLTSS
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADAMTS13(11093)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)