SAB5702298
Anti-nNOS Antibody, clone 5K9R2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
NOS1, IHPS1, N-NOS, NC-NOS, NOS, bNOS, nNOS, nitric oxide synthase 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5K9R2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
160 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
3 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
QLAESVYRALKEQGGHIYVCGDVTMAADVLKAIQRIMTQQGKLSAEDAGVFISRMRDDNRYHEDIFGVTLRTYEVTNRLRSESIAFIEESKKDTDEVFSS
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... nNOS (4842)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)