SAB5702281
Anti-Osteocalcin (BGLAP) Antibody, clone 2T1J7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
BGLAP,BGP,OC,OCN,osteocalcin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2T1J7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
11 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:1000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BGLAP(632)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3