SAB5702278
Anti-Annexin A11 Antibody, clone 8O5Z5, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ANXA11,ANX11,CAP50
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8O5Z5, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
56 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:1000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
FDIYEIKEAIKGVGTDEACLIEILASRSNEHIRELNRAYKAEFKKTLEEAIRSDTSGHFQRLLISLSQGNRDESTNVDMSLAQRDAQELYAAGENRLGTDESKFNAVLCSRSRAHLVAVFNEYQRMTGRDIEKSICREMSGDLEEGMLAVVKCLKNTPAFFAERLNKAMRGAGTKDRTLIRIMVSRSETDLLDIRSEYKRMYGKSLYHDISGDTSGDYRKILLKICGGND
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ANXA11(311)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)