SAB5702272
Anti-DNA-PKcs Antibody, clone 2U8W4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
PRKDC,DNA-PKcs,DNAPK,DNPK1,HYRC,HYRC1,IMD26,XRCC7,p350
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2U8W4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
469 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:100 - 1:500
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
SDPGLLTNTMDVFVKEPSFDWKNFEQKMLKKGGSWIQEINVAEKNWYPRQKICYAKRKLAGANPAVITCDELLLGHEKAPAFRDYVAVARGSKDHNIRAQEPESGLSEETQVKCLMDQATDPNILGRTWEGWEPWM
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRKDC(5591)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)