SAB5702271
Anti-TCF1/TCF7 Antibody, clone 4K0X6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
TCF7,TCF-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4K0X6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
28-50 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
1.00 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:1000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
ELKSSLVNESEGAAGGAGIPGVPGAGAGARGEAEALGREHAAQRLFPDKLPEPLEDGLKAPECTSGMYKETVYSAFNLLMHYPPPSGAGQHPQPQPPLHKA
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TCF7(6932)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)