SAB5702229
Anti-PSD93/chapsyn-110/DLG2 Antibody, clone 0G4O6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
PPP1R58, PSD-93, PSD93, chapsyn-110
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
0G4O6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
110 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
1.20 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
RRVERKERARLKTVKFNAKPGVIDSKGSFNDKRKKSFIFSRKFPFYKNKEQSEQETSDPERGQEDLILSYEPVTRQEINYTRPVIILGPMKDRINDDLISE
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DLG2(1740)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)