SAB5702222
Anti-SPOP Antibody, clone 2N8L8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
BTBD32, TEF2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2N8L8, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
40 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.08 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
VFKEMMCFIYTGKAPNLDKMADDLLAAADKYALERLKVMCEDALCSNLSVENAAEILILADLHSADQLKTQAVDFINYHASDVLETSGWKSMVVSHPHLVA
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SPOP(8405)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1