SAB5702217
Anti-Tubulin beta-1 chain Antibody, clone 2Z6P1, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
tubulin, beta 1 class VI
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2Z6P1, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
50 kDa
Speziesreaktivität
rat, monkey, dog, mouse, human
Konzentration
0.25 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
AVCDIPPRGLSMAATFIGNNTAIQEIFNRVSEHFSAMFKRKAFVHWYTSEGMDINEFGEAENNIHDLVSEYQQFQDAKAVLEEDEEVTEEAEMEPEDKGH
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TUBB1(81027)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)