SAB5702191
Anti-SynGAP Antibody, clone 8M2S9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
MRD5, RASA1, RASA5, SYNGAP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8M2S9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
140 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.70 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
SEKRLRQQQAEKDSQIKSIIGRLMLVEEELRRDHPAMAEPLPEPKKRLLDAQERQLPPLGPTNPRVTLAPPWNGLAPPAPPPPPRLQITENGEFRNTADH
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SYNGAP1(8831)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1