SAB5702135
Anti-SMG1 Antibody, clone 5N10C7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ATX, LIP, SMG1 phosphatidylinositol 3-kinase-related kinase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5N10C7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
340 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.75 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
LIQKNLATSADTPPSTVPGTGKSVACSPKKAVRDPKTGKAVQERNSYAVSVWKRVKAKLEGRDVDPNRRMSVAEQVDYVIKEATNLDNLAQLYEGWTAWV
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... Smg1(23049)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)