SAB5702086
Anti-RPL7A Antibody, clone 4I8Y6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
RPL7A, L7A, SURF3, TRUP, ribosomal protein L7a
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4I8Y6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
32 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.50 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MPKGKKAKGKKVAPAPAVVKKQEAKKVVNPLFEKRPKNFGIGQDIQPKRDLTRFVKWPRYIRLQRQRAILYKRLKVPPAINQFTQALDRQTATQLLKLAHKYRPETKQEKKQRLLARAEKKAAGKGDVPTKRPPVLRAGVNTVTTLVENKKAQLVVIAHDVDPIE
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RPL7A(6130)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)