SAB5702070
Anti-α-Smooth Muscle Actin (ACTA2) Antibody,
rabbit monoclonal, 2V4L9
Synonym(e):
AAT6,ACTSA,MYMY5,ACTA2,actin
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-α-Smooth Muscle Actin (ACTA2) Antibody, clone 2V4L9, Rabbit Monoclonal,
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2V4L9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
42 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.2 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MCEEEDSTALVCDNGSGLCKAGFAGDDAPRAVFPSIVGRPRHQGVMVGMGQKDSYVGDEAQSKRGILTLKYPIEHGIITNWDDMEKIWHHSFYNELRVAP
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACTA2(59)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)