SAB5702062
Anti-HDAC4 Antibody, clone 9A6E2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
AHO3, BDMR, HA6116, HD4, HDAC-4, HDAC-A, HDACA
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9A6E2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
140 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.39 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MSSQSHPDGLSGRDQPVELLNPARVNHMPSTVDVATALPLQVAPSAVPMDLRLDHQFSLPVAEPALREQQLQQELLALKQKQQIQRQILIAEFQRQHEQL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HDAC4(9759)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)