SAB5702056
Anti-SNRPA1 Antibody, clone 2D7M1, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
SNRPA1, Lea1, U2 small nuclear ribonucleoprotein A′
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2D7M1, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
28 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.80 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
QEAEKMFKGKRGAQLAKDIARRSKTFNPGAGLPTDKKKGGPSPGDVEAIKNAIANASTLAEVERLKGLLQSGQIPGRERRSGPTDDGEEEMEEDTVTNGS
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SNRPA1(6627)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)