SAB5702038
Anti-Cdc25C Antibody, clone 6R0I6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CDC25, PPP1R60
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6R0I6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
60-65 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
1.10 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MSTELFSSTREEGSSGSGPSFRSNQRKMLNLLLERDTSFTVCPDVPRTPVGKFLGDSANLSILSGGTPKRCLDLSNLSSGEITATQLTTSADLDETGHLD
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CDC25C(995)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)