SAB5702020
Anti-GluR1/GRIA1 Antibody, clone 6C7D9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
GLUH1, GLUR1, GLURA, GluA1, HBGR1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6C7D9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
102 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat
Konzentration
0.24 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
ALSLSNVAGVFYILIGGLGLAMLVALIEFCYKSRSESKRMKGFCLIPQQSINEAIRTSTLPRNSGAGASSGGSGENGRVVSHDFPKSMQSIPCMSHSSGMPLGATGL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GRIA1(2890)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)