SAB5702005
Anti-Bak Antibody, clone 7Q3T8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
BAK1,BAK,BAK-LIKE,BCL2L7
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7Q3T8, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
25 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
0.089 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:100
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
RQECGEPALPSASEEQVAQDTEEVFRSYVFYRHQQEQEAEGVAAPADPEMVTLPLQPSSTMGQVGRQLAIIG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BAK1(578)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)