SAB5701998
Anti-CoA synthase Antibody, clone 7K2O6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
COASY, DPCK, NBIA6, NBP, PPAT, UKR1, pOV-2, Coenzyme A synthase
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7K2O6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
62 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.50 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
RVCVIDAAVLLEAGWQNLVHEVWTAVIPETEAVRRIVERDGLSEAAAQSRLQSQMSGQQLVEQSHVVLSTLWEPHITQRQVEKAWALLQKRIPKTHQALD
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COASY(80347)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)