SAB5701988
Anti-SSCA1/SerpinB3 Antibody, clone 6J3U6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
SERPINB3, HsT1196, SCC, SCCA-1, SCCA-PD, SCCA1, SSCA1, T4-A, serpin B3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6J3U6, monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
2 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
TMGMVDIFNGDADLSGMTGSRGLVLSGVLHKAFVEVTEEGAEAAAATAVVGFGSSPTSTNEEFHCNHPFLFFIRQNKTNSILFYGRFSSP
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SerpinB3(6317)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)