Merck
SAB5701814
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-SMO-S616 antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
0.59 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer616)
Angaben zum Gen
human ... SMO(6608)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a G protein-coupled receptor that interacts with the patched protein, a receptor for hedgehog proteins. The encoded protein tranduces signals to other proteins after activation by a hedgehog protein/patched protein complex.
Immunogen
A synthetic phosphorylated peptide around S616 of human SMO.
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)