Merck
SAB5700590
Sigma-Aldrich
Rekombinantes 2019-nCoV-Spike-RBD-Protein mit His-Tag
Synonym(e):
2019-CoV-RBD-Protein, NCP-CoV-RBD-Protein, S-Glykoprotein-Untereinheit 1-RBD-Protein, S1-RBD-Protein, neuartiges Coronavirus-RBD-Protein
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.26
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Qualitätsniveau
Assay
>95% (HPLC)
>95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
25.9 kDa
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg protein (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
SARS virus ... S(43740568)
Allgemeine Beschreibung
Rekombinantes 2019-nCoV-Spike-RBD-His-Protein wird durch das HEK293-Zellen-Expressionssystem erzeugt. Das Zielprotein wird mit der Sequenz (Arg319-Phe541) des 2019-nCoV-Spike-RBD-His (Zugangsnummer YP_009724390.1), die am C-Terminus mit einem 6XHis-Tag kondensiert ist, exprimiert.
Biochem./physiol. Wirkung
In einem funktionellen ELISA anhand seiner Bindungsfähigkeit gemessen. Immobilisiertes rekombinantes SARS-COV-2-Spike-RBD-His zu 2 μg/ml (100 μl/Well) kann rekombinantes humanes ACE2 mit einem linearen Bereich von 0,15–4,53 ng/ml binden. Immobilisiertes humanes ACE2 auf einem COOH-Chip kann SARS-COV-2-Spike-RBD-Protein mit einer Affinitätskonstante von 36,7 nM binden, wie durch einen SPR-Assay bestimmt.
Rekonstituierung
Für lyophilisiertes Protein: In sterilem destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0,1–0,5 mg/ml rekonstituieren.
Lagerung und Haltbarkeit
Lyophilisiertes Protein bei -20 °C bis -80 °C aufbewahren für eine Langzeitlagerung. Nach der Rekonstitution ist die Lösung bei -20 °C 3 Monate lang stabil und bei 2 bis 8 °C bis zu 1 Woche. Dieses Produkt ist bei ≤ -70 °C ab Empfangsdatum bis zu 6 Monate stabil. Für eine optimale Lagerung nach dem Zentrifugieren in kleinere Mengen aliquotieren und bei der empfohlenen Temperatur aufbewahren.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Die dargelegten Daten sind die aktuell verfügbaren Produktinformationen und werden ohne Gewähr zur Verfügung gestellt. Diese Produkte wurden nicht durch zusätzliche Anwendungen und Probentypen, einschließlich klinischer Gebrauch, geprüft oder verifiziert. Versuchsbedingungen müssen vom Anwender empirisch ermittelt werden. Unsere Antikörper-Garantie deckt nur hierin erwähnte geprüfte Anwendungen und in unseren Produktinformationen dargelegte Bedingungen ab und wird nicht auf Publikationen ausgeweitet.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)