Merck
SAB5700402
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Smad2-S465/467 + Smad3-S423/425 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
HSPC193, HsT17436, JV15-2, LDS1C, LDS3, MADH3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
25
35
43
48
52
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
2.74 mg/ml
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation ((pSer465/pSer467),(pSer423/pSer425))
Angaben zum Gen
human ... SMAD2(4087)
Immunogen
A synthetic phosphorylated peptide around S465 & S467 of human Smad2 (NP_005892.1).
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700402-100UL4065265173476