SAB5600269
Anti-Matrix metalloproteinase-12 (MMP-12) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM381, purified immunoglobulin
Synonym(e):
MMP-12
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM381, monoclonal
recombinant monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:1000—1:2500
western blot: 200-1000
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MMP12(4321)
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable