SAB5600059
Anti-p38 MAPK antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM245, purified immunoglobulin
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM245, monoclonal
recombinant monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoblotting: 1:1000-1:2000
immunohistochemistry: 1:1000-1:5000
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAPK14(1432)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)