SAB5500058
Anti-CD3 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP7, tissue culture supernatant
Synonym(e):
Anti-CD3epsilon, Anti-IMD18, Anti-T3E, Anti-TCRE
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in proprietary host
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
tissue culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SP7, monoclonal
Speziesreaktivität
human (tested)
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
pig, rat, dog, bovine, rabbit, chicken
Methode(n)
flow cytometry: 1:100
immunoblotting: 1:25
immunohistochemistry: 1:150
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD3E(916)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)