SAB5300174
Monoclonal Anti-KLF15 antibody produced in mouse
clone 2G8, ascites fluid
Synonym(e):
DKFZp779M1320, KKLF
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2G8, monoclonal
Mol-Gew.
44 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KLF15(28399)
Immunogen
Mouse monoclonal antibody raised against KLF15
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)