SAB5202149
Monoclonal Anti-GABA A Receptor-Atto 390 antibody produced in mouse
clone S398A-34
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
Atto 390 conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S398A-34, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
60 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Gabra4(140675)
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2