SAB5201918
Monoclonal Anti-ERp57-Atto 594 antibody produced in mouse
clone 4F9, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-PDIA3
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
Atto 594 conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4F9
monoclonal
Beschreibung
clone 4F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
target molecular weight: 57 kDa
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human (Tested)
Verpackung
pkg of 100 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDIA3(2923)
Immunogen
Anwendung
Western blotting
Dilution 1:1000
Tissue/Cell Type Used: HeLa cell lysate
Immunofluorescence
Dilution 1:100
Tissue/Cell Type Used: HeLa
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Immunogen region: Amino acids 25-505
Lot Expiration/Retest Date: Expires 1 year from purchase
Purification method: Protein G purified
Product type: Primary antibody
Antibody structure: Whole Antibody
Protein ID: NP_005304.3
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)