SAB5201063
Monoclonal Anti-Amigo-1 - Hrp antibody produced in mouse
clone S86-36, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti- Alivin-2, Anti-Adhesion molecule with Ig like domain 1, Anti-KIAA1163, Anti-MGC25558
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S86-36, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 60-80 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AMIGO1(57463)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable