SAB4701091
Monoclonal Anti-CD263-APC antibody produced in mouse
clone TRAIL-R3-02
Synonym(e):
DcR1, Decoy receptor 1, TNFRSF10C, TRAIL receptor 3, TRAIL-R3
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
Allophycocyanin conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TRAIL-R3-02, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Konzentration
0.1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 2 μg/mL
Hinterlegungsnummer
NM_003841.3
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TNFRSF10C(8794)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable