SAB4701059
Monoclonal Anti-CD222 antibody produced in mouse
clone MEM-240
Synonym(e):
CIMPR, IGF2R, M6P-R, MPR1, MPR300
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MEM-240, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 4 μg/mL
Hinterlegungsnummer
P11717
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IGF2R(3482)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)