SAB4701010
Monoclonal Anti-CD62P antibody produced in mouse
clone HI62P
Synonym(e):
GMP140, GRMP, P-selectin, PADGEM, SELP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HI62P, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 2 μg/mL
Hinterlegungsnummer
BC068533
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SELP(6403)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)