SAB4700905
Monoclonal Anti-CD266 antibody produced in mouse
clone ITEM-4
Synonym(e):
FN14, TNFRSF12A, TWEAKR
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
ITEM-4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 2 μg/mL
Hinterlegungsnummer
DQ896216.2
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TNFRSF12A(51330)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)