SAB4700869
Monoclonal Anti-CD3 zeta (PhosphoTyr153) antibody produced in mouse
clone EM-17
Synonym(e):
CD247, CD3 zeta chain, IMD25, T3Z, TCRz
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
EM-17, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
Hinterlegungsnummer
P20963
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr153)
Angaben zum Gen
human ... CD247(919)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)