SAB4700616
Monoclonal Anti-CD177-PE antibody produced in mouse
clone MEM-166, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MEM-166, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, nonhuman primates
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD177(57126)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)