SAB4700537
Monoclonal Anti-CD263-PE antibody produced in mouse
clone TRAIL-R3-02, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-TNFRSF10C, Anti-TRAIL-R3
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TRAIL-R3-02, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TNFRSF10C(8794)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable