SAB4700116
Monoclonal Anti-CD20-Biotin antibody produced in mouse
clone 2H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-MS4A1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
biotin conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2H7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
nonhuman primates, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MS4A1(931)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable