SAB4503853
Anti-phospho-Akt (pSer124) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-AKT, Anti-PKB, Anti-PKB-ALPHA, Anti-PRKBA, Anti-RAC, Anti-RAC-ALPHA
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 55 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer124)
Angaben zum Gen
human ... AKT1(207)
Immunogen
Immunogen Range: 90-139
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)