SAB4503698
Anti-CD97 β (Cleaved-Ser531) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
CD97, TM7LN1, heterodimeric receptor associated with inflammation, leukocyte antigen CD97, seven-transmembrane
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 36 kDa
antigen 92 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
proteolytically cleaved (Ser531)
Angaben zum Gen
human ... CD97(976)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 512-561
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable