SAB4502441
Anti-TMEPA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Solid tumor-associated 1 protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 31 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TMEPA(56937)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 101-150
Biochem./physiol. Wirkung
TMEPAI negatively regulate transforming growth factor- β (TGF-β) signaling in mammalian cells and Xenopus embryos. Upregulated expression of PMEPA1 stimulates cell migration and conserves the mesenchymal-like morphology of breast cancer cells. Deletion of the gene leads to prostate cancer.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable